Learn More
Molecular Probes™ ProLong™ Live Antifade Reagent, for live cell imaging
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 5
Descripción
El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ ayuda a evitar la pérdida de la señal fluorescente producida por la decoloración fotográfica durante la adquisición de imágenes de células vivas. Cuando los colorantes se iluminan, se pueden degradar (normalmente de forma permanente), lo que reduce la intensidad de la fluorescencia de la muestra y genera la creación de oxígeno singulete de radical libre, un elemento que puede degradar más las moléculas de tinción cercanas. El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ metaboliza este elemento, lo que aumenta la intensidad y la duración de la señal al mismo tiempo que mantiene baja la señal de fondo. El reactivo en tiempo real ProLong™ apenas causa ningún efecto sobre la viabilidad celular, la proliferación celular u otras funciones celulares en experimentos de hasta 48 horas.
Entre las características del reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ se incluyen las siguientes:
Protección contra la decoloración fotográfica en experimentos con células vivas, para fluoróforos como los colorantes GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ y CellTracker™
Poco o ningún efecto en la viabilidad celular, proliferación u otras funciones celulares
Fácil de usar, solo hay que añadirlo a la solución de obtención de imágenes o a un medio de cultivo celular completo o tampón e incubarlo para obtener la imagen
El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ contiene enzimas de la membrana plasmática de E. coli natural. Estas enzimas metabolizan los elementos que pueden causar fotoblanqueo. Funcionan en el espacio extracelular y no entran en las células, de modo que las funciones intracelulares se ven mínimamente afectadas por el reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™. Como se muestra en la siguiente imagen, en las células cultivadas en presencia del reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ se muestran efectos mínimos sobre la viabilidad y la proliferación celulares. El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ proporciona protección contra la decoloración fotográfica para la mayoría de fluoróforos utilizados con frecuencia en la adquisición de imágenes fluorescentes de células vivas, como los colorantes GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ y CellTracker™. El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ se pueden añadir a cualquier tampón o medio de cultivo celular que sea apto para la adquisición de imágenes fluorescentes.
Entre las características del reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ se incluyen las siguientes:
El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ contiene enzimas de la membrana plasmática de E. coli natural. Estas enzimas metabolizan los elementos que pueden causar fotoblanqueo. Funcionan en el espacio extracelular y no entran en las células, de modo que las funciones intracelulares se ven mínimamente afectadas por el reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™. Como se muestra en la siguiente imagen, en las células cultivadas en presencia del reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ se muestran efectos mínimos sobre la viabilidad y la proliferación celulares. El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ proporciona protección contra la decoloración fotográfica para la mayoría de fluoróforos utilizados con frecuencia en la adquisición de imágenes fluorescentes de células vivas, como los colorantes GFP, RFP, Hoechst 33342, MitoTracker™, LysoTracker™ y CellTracker™. El reactivo en tiempo real antidecoloración ProLong™ se pueden añadir a cualquier tampón o medio de cultivo celular que sea apto para la adquisición de imágenes fluorescentes.
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1 mL |
| Tipo de producto | Reactivo de adquisición de imágenes de células |
| Contenido y almacenamiento | Se suministra en un vial que contiene 1 ml. Suficiente para 1000 ensayos (solución/ensayo de adquisición de imágenes de 0,1 ml) o 200 ensayos (solución/ensayo de adquisición de imágenes de 0,5 ml). Cuando se almacena en el producto a ≤ 20 °C, es estable durante al menos 6 meses, con hasta 4 ciclos de congelación-descongelación. Cuando se almacena a entre 2 °C y 8 °C, el producto debe utilizarse en un plazo de 30 días (puede formarse un precipitante a esta temperatura). |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |
| Línea de productos | ProLong |
| Tipo de reactivo | Solución antidecoloración |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction