Learn More
Heidolph™ Promax 2020
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 20 a 400 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tamaño de plataforma del agitador Promax 2020 Heidolph de 390 mm de ancho y 340 mm de profundidad, velocidad máxima de 400 rpm, carga máxima de 10 kg, órbita de 20 mm, agitación de vaivén; incluye temporizador y plataforma
- Promax 2020 es un modelo grande que acepta una capacidad de carga de 10 kg para un alto procesamiento de muestras
- Con una longitud de carrera de 20 mm, el modelo Promax puede mezclar volúmenes más grandes con facilidad
- Permite establecer y ajustar constantemente la velocidad variable en la pantalla digital de 20 a 400 rpm: ideal para separaciones
- Un temporizador de procesos analógico permite el funcionamiento sin supervisión y se puede establecer entre 1 y 120 minutos
- Cuando el tiempo establecido ha transcurrido suena una alarma acústica y se detiene el funcionamiento
- Disponible un amplia gama de accesorios y abrazaderas para embudos de separación
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 20 mm |
| Capacidad portante (métrico) | ≤ 10 kg |
| Intervalo de velocidad | De 20 a 400 rpm |
| Tipo de producto | Agitador orbital |
| Capacidad portante (imperial) | 22 lb. |
| Dimensiones de la plataforma (L x An) | 340 x 390 mm (13.4 x 15.4 in.) |
| Longitud de recorrido (imperial) | 0.8 in. |
| Longitud de recorrido (métrico) | 20 mm |
| Modelo | Promax 2020 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal for separations |
| Mostrar más |