Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC ProPac™ SAX-10
Use las columnas para LC ProPac™ SAX-10 para obtener una eficiencia y una resolución excepcionalmente altas al separar variantes de proteínas.
444.50€ - 8498.92€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 10 μm |
---|---|
pH | De 2 a 12 |
Tamaño de poro | No poroso |
Temperatura | 60°C |
Fase estacionaria | Amonio cuaternario |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Formato de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Formato de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11341743
|
Thermo Scientific™
054997 |
10 μm | 4 mm | 250 mm | Columna de análisis |
1344.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11391843
|
Thermo Scientific™
063448 |
10 μm | 2 mm | 250 mm | Columna de análisis |
1364.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11381863
|
Thermo Scientific™
063703 |
10 μm | 9 mm | 250 mm | Columna de análisis |
3445.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15500234
|
Thermo Scientific™
088770 |
10 μm | 22 mm | 250 mm | Columna semipreparativa |
8498.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11351743
|
Thermo Scientific™
054998 |
10 μm | 4 mm | 50 mm | Precolumna |
444.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11301853
|
Thermo Scientific™
063454 |
10 μm | 2 mm | 50 mm | Precolumna |
444.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15550234
|
Thermo Scientific™
088775 |
10 μm | 4 mm | 250 mm | 3 lotes de resina, 1 columna/lote (3 columnas) |
4167.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13457376
|
Thermo Scientific™
078990 |
10 μm | 4 mm | 50 mm | Columna de análisis |
996.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11342493
|
Thermo Scientific™
SP5730 |
10 μm | 4 mm | 250 mm | 3 lotes de resina, 1 columna / lote (3 columnas) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15540234
|
Thermo Scientific™
088774 |
10 μm | 4 mm | 250 mm | 1 lote de resina, 3 columnas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Description
Use las columnas para cromatografía líquida Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 para obtener una eficacia y una resolución excepcionalmente altas al separar las variantes de las proteínas. Las columnas ProPac, basadas en una partícula principal de 10 µm no porosa que proporciona estabilidad de presión, pueden resolver isoformas que varían en un solo residuo cargado. Una fina capa hidrófila evita las interacciones secundarias no deseadas. La superficie de intercambio aniónico injertada proporciona un control de la selectividad basado en pH y una transferencia de masa rápida para obtener separaciones de alta eficacia y capacidad moderada.
Maximizar la resolución
- La columna para LC ProPac SAX-10 es un intercambiador de aniones fuertes con un grupo amino funcional cuaternario.
- Los tamaños de columna van desde los 2 mm de D.I. para el trabajo analítico, hasta los 22 mm de D.I. para el trabajo semipreparado.
Rendimiento superior en el análisis de proteínas
- Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de variantes de proteínas estrechamente relacionadas
- Separaciones de alta resolución inigualables
- Picos de alta eficiencia con una excelente recuperación
- Capacidad superior a la de otras columnas basadas en partículas no porosas
- Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote superior elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de calidad.
Specifications
10 μm | |
No poroso | |
Amonio cuaternario | |
Intercambio iónico |
De 2 a 12 | |
60°C | |
Polímero esférico, no poroso | |
Intercambio iónico |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.