Learn More
Propano-1-ol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10439760 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
2.50 LT
25 LT
5 LT
Código de producto. 10439760
Marca: Fisher Chemical P/7481/25
Solicitar formato a granel o personalizado
C3H8O, número de CAS 71-23-8, 1-hidroxipropano, optal, propanol, osmosol extra, alcohol n-propilo, n-propanol, etilcarbinol, 1-propanol, alcohol propílico, alcohol propílico, 2,5 l, 97 °C, CHEBI:28831, incoloro, 60,1 g/mol, BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N, propano-1-ol, -127 °C, 2941, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
pH 7
Punto de fusión -127°C
Color Incolora
Punto de ebullición 97°C
Cantidad 25 L
Envase Recipiente de metal
Forma física Líquido
Presión de vapor 25mbar at 20°C
Viscosidad 2.2 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.