Learn More
Propan-1-ol, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10192100 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 LT
5 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10192100 2.5 l Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
10254060 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10112110 5 L Recipiente de metal 5 LT
10010320 25 L Recipiente de metal 25 LT
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10192100
Marke: Fisher Chemical P/7480/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol propílico, alcohol n-propílico, etilcarbinol, 1-hidroxipropano, extra de osmosol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Specifications
pH 7
Punto de fusión -127 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 97 °C
Cantidad 2.5 l
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 25 mbar a 20 °C
Viscosidad 2.2 mPaS a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Propanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.