Learn More
Propano-1,3-diol, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10244060 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. 10244060
Marca: Fisher Chemical P/7450/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 504-63-2
Punto de fusión -32°C
Color Incolora
pH 4.5 to 7.0
Punto de ebullición 214°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C3H8O2
Número MDL MFCD00002949
Cantidad 500 mL
Sinónimo 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
Clave InChI YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCCO
Nombre IUPAC propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 76.10
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09g/mol
Presión de vapor <0.1mbar at 20°C
Forma física Líquido