Learn More
Acrilato de propargil, 96 %, estabilizado con ca. 200 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Descripción
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Propargyl acrylate |
Nombre de nota | stabilized with ≈200ppm BHT |
Punto de ebullición | 138°C |
Temperatura de inflamación | 43°C (109°F) |
Olor | Pungent |
Fórmula lineal | H2C=CHCO2CH2C≡CH |
Cantidad | 2 g |
Número UN | UN3272 |
Beilstein | 1902961 |
Nombre IUPAC | prop-2-in-1-il prop-2-enoato |