Learn More
Bromuro de propargilo, 97 %, 80 % p/p en tolueno, estabilizado con óxido de magnesio, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11322886
Bromuro de propargilo, 97 %, 80 % p/p en tolueno, estabilizado con óxido de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322886
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11322886
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10595.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Propargyl bromide is used as an alkylating agent as well as an intermediate for the synthesis of organic compounds, agrochemicals and pharmaceuticals. It reacts with magnesium in presence of ether to get a Grignard reagent namely allenylmagnesium bromide, which on further reaction with propargyl bromide prepares bis-allene 1,2,4,5-hexatetraene. Also, used as metal brightening agents, corrosion inhibitor and soil fumigant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de propargil se utiliza como agente alquilante y como intermedio para la síntesis de compuestos orgánicos, productos farmacéuticos y agroquímicos. Reacciona con magnesio en presencia de éter para obtener un reactivo de Grignard, concretamente el bromuro de alenilmagnesio, que en una reacción posterior con el bromuro de propargil prepara 1,2,4,5-hexatetraeno de bis-aleno. También se utiliza como agente abrillanatador de metales, inhibidor de corrosión y fumigante de suelos.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter, benceno, tetracloruro de carbono y cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes, cobre, peróxidos, plata, óxidos de plata, mercurio y óxidos de mercurio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-96-7
Fórmula molecular C3H3Br
Peso molecular (g/mol) 118.961
Número MDL MFCD00000241
Clave InChI YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
PubChem CID 7842
Nombre IUPAC 3-bromoprop-1-eno
SMILES C#CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl bromide
Nombre de nota stabilized with magnesium oxide
Punto de fusión -61°C
Densidad 1.335
Punto de ebullición 88°C to 90°C
Temperatura de inflamación 3°C (37°F)
Fórmula lineal HC≡CCH2Br
Índice de refracción 1.494
Cantidad 100 g
Número UN UN2924
Beilstein 605309
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,benzene,carbon tetrachloride and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.97
Porcentaje de pureza 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 80% p/p en tolueno
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462896 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2024 Catalog NumberL10595.14,L10595.22
Número de loteA0448341 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/07/2023 Catalog NumberL10595.14,L10595.22,L10595
Número de lote10162131 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL10595.14,L10595.22
Número de lote10147189 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL10595.14,L10595.22
Número de lote10189525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL10595.14,L10595.22
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de propargilo, 97 %, 80 % p/p en tolueno, estabilizado con óxido de magnesio, Thermo Scientific Chemicals >