Learn More
Cloruro de propargilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15264904
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 624-65-7
Fórmula molecular C3H3Cl
Peso molecular (g/mol) 74.51
Número MDL MFCD00000980
Clave InChI LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl chloride, 3-chloropropyne, 3-chloro-1-propyne, 1-propyne, 3-chloro, 2-propynyl chloride, propyne, 3-chloro, propargylchloride, unii-3m62yfl252, gamma-chloroallylene, 1-chloro-2-propyne
PubChem CID 12221
Nombre IUPAC 3-cloroprop-1-ino
SMILES ClCC#C
Specifications
Nombre del producto químico o material Propargyl chloride
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 58.0°C to 61.0°C
Temperatura de inflamación 19°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CCH2Cl
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,7924
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.51
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Propargyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cloruro de propargilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.