Learn More
Cloruro de propargilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15274904 5 g Frasco de vidrio 5 GR
15264904 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 15274904
Marca: Thermo Scientific Acros 451840050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 624-65-7 | C3H3Cl | 74.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-65-7
Fórmula molecular C3H3Cl
Peso molecular (g/mol) 74.51
Número MDL MFCD00000980
Clave InChI LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargyl chloride, 3-chloropropyne, 3-chloro-1-propyne, 1-propyne, 3-chloro, 2-propynyl chloride, propyne, 3-chloro, propargylchloride, unii-3m62yfl252, gamma-chloroallylene, 1-chloro-2-propyne
PubChem CID 12221
Nombre IUPAC 3-cloroprop-1-ino
SMILES ClCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargyl chloride
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 58.0°C to 61.0°C
Temperatura de inflamación 19°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CCH2Cl
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,7924
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.51
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propargyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.