Learn More
Propargilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470378
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Propargylamine is used in the synthesis of a chiral, a fluorescent macrocycle by 1,3-dipolar cycloaddition of propargyl amides of carbohydrate-linked amino acids and 9,10-bis(azidomethyl)anthracene. It acts as an intermediate in the production of drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La propargilamina se utiliza en la síntesis de un macrociclo quiral y fluorescente mediante cicloadición 1,3-dipolar de amidas propargílicas de aminoácidos ligados a carbohidratos y 9,10-bis(azidometil)antraceno. Actúa como intermedio en la producción de fármacos.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Higroscópico. Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2450-71-7
Fórmula molecular C3H5N
Peso molecular (g/mol) 55.08
Número MDL MFCD00008198
Clave InChI JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
Nombre IUPAC prop-2-in-1-amina
SMILES C#CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propargylamine
Densidad 0.86
Punto de ebullición 83°C
Temperatura de inflamación 6°C (43°F)
Fórmula lineal HC≡CCH2NH2
Índice de refracción 1.449
Cantidad 5 g
Número UN UN3286
Beilstein 773681
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.08
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propargylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2-Propyn-1-amine