Learn More
Bochem™ Agitador de hélice
Bochem™ Propeller Stirrer for mixing media with low and medium viscosity.
Marca:  Bochem™ 9003
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040811
  • 24.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Intervalo de rpm medio
  • Mezcla de medios con viscosidad baja y media
  • Perfectos para homogeneizar y suspender
  • Flujo axial
Especificaciones
Especificaciones
50 mm
8 mm
300 mm