Learn More
Bochem™ Agitador de hélice
Bochem™ Propeller Stirrer for mixing media with low and medium viscosity.
Marca: Bochem™ 9010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intervalo de rpm medio
- Mezcla de medios con viscosidad baja y media
- Perfectos para homogeneizar y suspender
- Flujo axial
Especificaciones
100 mm | |
8 mm | |
400 mm |