Learn More
Cole-Parmer™ Hélices para mezcladores electrónicos ServoDyne™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,5 cm
3,8 cm
5,1 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Se puede utilizar de forma única o con varios montados en un eje para una agitación completa
- Electropulido
- Hélices de estilo náutico: se utilizan para mezclas de uso general.
- Hélices de tipo turbina: se utilizan para la mezcla en recipientes profundos sin aire.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hélice de 3 hojas |
| Tamaño del orificio (imperial) | 0,31 pulg |
| Tamaño del orificio (métrico) | 0,78 cm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 2,5 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para mezclado de uso general |
| Para utilizar con (equipo) | Mezclador electrónico ServoDyne™ |