Learn More
Cole-Parmer™ Hélices para mezcladores electrónicos ServoDyne™
Código de producto. 11810130 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2,5 cm
3,8 cm
5,1 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11810130
Marca: Cole-Parmer™ 0455245
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hélice de tres palas para el mezclado general
  • Se puede utilizar de forma única o con varios montados en un eje para una agitación completa
  • Electropulido
  • Hélices de estilo náutico: se utilizan para mezclas de uso general.
  • Hélices de tipo turbina: se utilizan para la mezcla en recipientes profundos sin aire.
Especificaciones
Tipo de producto Hélice de 3 hojas
Tamaño del orificio (imperial) 0,31 pulg
Tamaño del orificio (métrico) 0,78 cm
Diámetro (imperial) 1,5 pulg
Diámetro (métrico) 3,8 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para mezclado de uso general
Para utilizar con (equipo) Mezclador electrónico ServoDyne™