Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yoduro propidio, 95 %
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Propidium iodide |
Punto de fusión | 220.0°C to 225.0°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (Argentometry) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 25 mg |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 668.39 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Nombre del producto
- Propidium iodide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.