Learn More
Ácido propiónico, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10634622
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
1 L
2.5 l
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Glass Bottle
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-09-4
Clave InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ácido propiónico, ácido etilfórmico, ácido metilacético, carboxietano, ácido etanicarboxílico, ácido pseudoacético, ácido metacetónico, prozoína, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
Nombre IUPAC ácido propanoico
SMILES CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido propiónico
Punto de fusión -22.0 °C
Densidad 0.9900 g/ml
Punto de ebullición 141.0 °C
Temperatura de inflamación 51 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H6O2
Fórmula lineal C2H5CO2H
Índice de refracción De 1.3850 a 1.3870
Cantidad 2.5 l
Beilstein 02, 234
Fieser 12,415
Índice Merck 15, 7939
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Peso molecular (g/mol) 74.079
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Presión de vapor 5 mbar a 20 °C
Porcentaje de pureza 99 %
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.