Learn More
Ácido propiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336846
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1000 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
Código de producto. 11336846
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04210.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-09-4 | C3H6O2 | 74.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido propiónico se utiliza como conservante para piensos para animales y alimentos para el consumo humano. Actúa como intermedio en la producción de polímeros como celulosa-acetato-propionato, aromas artificiales, agroquímicos y en agentes blanqueadores. Además, se utiliza en la síntesis de morfanos.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter dietílico y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-09-4
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.079
Número MDL MFCD00002756
Clave InChI XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoin
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
Nombre IUPAC ácido propanoico
SMILES CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionic acid
Punto de fusión -21°C
Densidad 0.992
Punto de ebullición 140°C to 141°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3CH2CO2H
Índice de refracción 1.3875
Cantidad 100 g
Número UN UN3463
Beilstein 506071
Índice Merck 14,7825
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,diethyl ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Propionic acid