Learn More
Anhídrido propiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11954931
Marca: Thermo Scientific Acros 131520100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionic anhydride
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C6H10O3
Fórmula lineal C2H5CO2COC2H5
Cantidad 10 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14