Learn More
Propionitrilo, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205620 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10656214 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
11351902 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
3 options
Código de producto. 10205620
Marca: Thermo Scientific Acros 180895000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-12-0 | C3H5N | 55.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-12-0
Fórmula molecular C3H5N
Peso molecular (g/mol) 55.08
Número MDL MFCD00001948
Clave InChI FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
PubChem CID 7854
ChEBI CHEBI:26307
Nombre IUPAC propanonitrilo
SMILES CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionitrile
Punto de fusión -93.0°C
Densidad 0.7700g/mL
Punto de ebullición 97.0°C
Temperatura de inflamación 6°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CN
Índice de refracción 1.3650 to 1.3670
Cantidad 500 mL
Beilstein 02,245
Índice Merck 15,7941
Gravedad específica 0.77
Información de solubilidad Solubility in water: 99.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, dmf, acetone,, benzene and dichloroethylen
Viscosidad 0.44 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.08
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.