Learn More
Propionitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424634
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
Código de producto. 11424634
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13203.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-12-0 | C3H5N | 55.08 g/mol
Propionitrile, act as solvents and are reacted further for various application including, Extraction solvent for fatty acids, oils and unsaturated hydrocarbons, Solvent for spinning and casting, removing agent of colouring matters and aromatic alcohols, Non-aqueous solvent for titrations and for inorganic salts, Recrystallization of steroids, Parent compound for organic synthesis, chemical intermediate in biochemistry, Catalyst and component of transition-metal complex catalysts, Stabilizer for chlorinated solvents, Chemical intermediate and solvent for perfumes and pharmaceuticals. It is used as a dielectric fluid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El propionitrilo actúa como disolvente y se hace reaccionar aún más para diversas aplicaciones, incluidas las siguientes: disolvente de extracción para ácidos grasos, aceites e hidrocarburos no saturados, disolvente para centrifugado y fundición, agente eliminador de sustancias colorantes y alcoholes aromáticos, disolvente no acuoso para titulaciones y para sales inorgánicas, recristalización de esteroides, componente principal para síntesis orgánica, intermediario químico en bioquímica, catalizador y componente de catalizadores complejos de metales de transición, estabilizador para disolventes clorados, intermediario químico y disolvente para perfumes y productos farmacéuticos. Se utiliza como fluido dieléctrico.
Solubilidad
Se descompone con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Tome medidas para evitar la acumulación de carga electrostática. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-12-0
Fórmula molecular C3H5N
Peso molecular (g/mol) 55.08
Número MDL MFCD00001948
Clave InChI FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propionitrile, ethyl cyanide, propiononitrile, cyanoethane, propylnitrile, propionic nitrile, ether cyanatus, hydrocyanic ether, ethylkyanid, propannitril
PubChem CID 7854
ChEBI CHEBI:26307
Nombre IUPAC propanonitrilo
SMILES CCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propionitrile
Punto de fusión -92°C
Densidad 0.781
Punto de ebullición 97°C to 98°C
Temperatura de inflamación 6°C (42°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.366
Cantidad 250 mL
Número UN UN2404
Beilstein 773680
Índice Merck 14,7827
Información de solubilidad It decomposes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.08
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propionitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Propionitrile