Learn More
Propiofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422118
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Propiophenone is an intermediate in the synthesis of pharmaceuticals and organic compounds. It is used in the synthesis of ephedrine and propiophenone derivatives such as cathinone, and methcathinone. It can also be used in the synthesis of aryl alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La propiofenona es un intermediario en la síntesis de productos farmacéuticos y compuestos orgánicos. Se utiliza en la síntesis de derivados de propiofenona y efedrina, como la catinona y la metcatinona. También se puede utilizar en la síntesis de arilalquenos.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-55-0
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.178
Número MDL MFCD00009309
Clave InChI KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
PubChem CID 7148
ChEBI CHEBI:425902
Nombre IUPAC 1-fenilpropan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propiophenone
Punto de fusión 17°C to 18°C
Densidad 1.008
Punto de ebullición 217°C to 218°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 100 g
Beilstein 606215
Índice Merck 14,7830
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.