Learn More
Propranolol hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001108
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
β antagonist
β-adrenergic antagonist.
R-enantiomer, S-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propranolol hydrochloride
CAS 3506-09-0
Fórmula molecular C17H24ClNO2
Número MDL MFCD00012558
Cantidad 100 mg
Sinónimo propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
Clave InChI RTTYPFXTLKDXPS-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)CNCC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Nombre IUPAC hydrogen 1-[(2-methylpropyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol chloride
Peso molecular (g/mol) 309.83
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.81
Porcentaje de pureza >98%