missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetato de propilo, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
| Analito | N.º de CAS: | Concentración |
|---|---|---|
| Acetato de propilo | 109-60-4 | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl acetate |
| Envase | 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar |
| CAS | 109-60-4 |
| Concentration or Composition Notes | El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas. |
| Fórmula molecular | C5H10O2 |
| Número MDL | MFCD00009372 |
| Para utilizar con (equipo) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos |
| Clave InChI | YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCOC(C)=O |
| Nombre IUPAC | acetato de propilo |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- n-Propyl Acetate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido