Learn More
Galato de propilo, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propyl gallate |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | 146.0°C to 150.0°C |
| Color | Blanco a beige |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (110°C, 4 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 100 g |
| Índice Merck | 15, 7971 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 0.35g/100 mL (25°C). Other solubilities: 103g/100 g alcohol,83g/100 g ether,soluble in aceton,propyleenglycol and,polysorbaat 8 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Propyl gallate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.