Learn More
Carbonato de propileno, 99,5 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propylene carbonate |
| Punto de fusión | -49.0°C |
| Densidad | 1.2040g/mL |
| Punto de ebullición | 240.0°C to 243.0°C |
| Temperatura de inflamación | 116°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Índice de refracción | 1.4200 to 1.4220 |
| Cantidad | 100 mL |
| Gravedad específica | 1.204 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Propylene carbonate