Learn More
Carbonato de propileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El carbonato de propileno es un disolvente polar, aprótico utilizado en pinturas y recubrimientos y como componente de alta permitividad de electrolitos en baterías de litio. Desempeña un papel importante en adhesivos, decapantes, cosméticos, plastificadores, limpiadores de superficies duras, limpiadores de resina, fibra de vidrio, limpiadores de poliéster y poliuretano. Además, actúa como limpiador en poliuretano, carburador y se utiliza en piezas de estereolitografía. En la espectrometría de masas de ionización por electrospray, se dopa en soluciones de baja tensión superficial para mejorar la carga de analitos.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, acetona, benceno, cloroformo y acetato de etilo.
Nota
Sensible a la humedad. Higroscópico. Incompatible con ácidos y bases.
El carbonato de propileno es un disolvente polar, aprótico utilizado en pinturas y recubrimientos y como componente de alta permitividad de electrolitos en baterías de litio. Desempeña un papel importante en adhesivos, decapantes, cosméticos, plastificadores, limpiadores de superficies duras, limpiadores de resina, fibra de vidrio, limpiadores de poliéster y poliuretano. Además, actúa como limpiador en poliuretano, carburador y se utiliza en piezas de estereolitografía. En la espectrometría de masas de ionización por electrospray, se dopa en soluciones de baja tensión superficial para mejorar la carga de analitos.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, acetona, benceno, cloroformo y acetato de etilo.
Nota
Sensible a la humedad. Higroscópico. Incompatible con ácidos y bases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propylene Carbonate |
| Punto de fusión | °C to 49°C |
| Densidad | 1.204 |
| Punto de ebullición | 240°C to 243°C |
| Temperatura de inflamación | 132°C (270°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Índice de refracción | 1.421 |
| Cantidad | 250 g |
| Información de solubilidad | Miscible with water,alcohol,ether,acetone,benzene,chloroform and ethyl acetate. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.09 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Propylene carbonate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Propylene carbonate