Learn More
Propilenglicol, MP Biomedicals
Código de producto. 11417232 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 11417232
Marca: MP Biomedicals 0215195791
Edge
CAS 57-55-6
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.095
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propylene Glycol
Cantidad 1000 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.09