Learn More
Contec™ Toallas de punto Polynit presaturadas PROSAT™
Limpie las superficies y los equipos de entornos críticos donde se necesitan disolventes agresivos.Las toallas de punto Polynit presaturadas Contec™ PROSAT™ son toallas de poliéster prehumedecidas para limpieza general.
Marca: Contec™ PS-HS9-7030-BPR
Descripción
Limpie las superficies y los equipos de entornos críticos donde se necesitan disolventes agresivos.Las toallas de punto Polynit presaturadas Contec™ PROSAT™ son toallas de poliéster prehumedecidas para limpieza general.Las toallas presentan una textura con tejido interlock de filamento continuo para una buena absorbencia de disolventes, resistencia a la abrasión y resistencia química.
- Ideales para aplicaciones en las que se necesitan grandes cantidades de toallas o disolventes agresivos para limpiar superficies y equipos
- Disponibles con alcohol isopropílico al 100 % de grado SEMI y alcohol isopropílico al 70 % de grado USP, agua desionizada al 30 %
- Generación extremadamente baja de partículas y fibras
- Limpieza suave, no abrasiva y texturizada sin rayar las superficies
- Las toallitas de poliéster prehumedecidas están diseñadas para la limpieza general en entornos ISO clase 5 (FED-STD-209E clase 100/M3.5).
- Perfectas para limpiar las superficies exteriores de los productos y limpiar las superficies interiores de las herramientas de proceso u otros equipos
- Las toallitas de peso estándar están compuestas al 100 % de poliéster texturizado con tejido interlock de filamento continuo para una buena absorbencia de disolventes, resistencia a la abrasión y resistencia química.
- Selladas con calor y saturadas con varias mezclas de alcohol isopropílico y agua desionizada
- Bajo contenido en partículas y compuestos extraíbles
- Lavadas y envasadas en una sala limpia ISO clase 4 (FED-STD-209E clase 10/M2.5)
- Las toallitas estériles están disponibles con esterilización validada según un nivel garantizado de esterilización 10-6 conforme a las directrices AAMI/ISO 11137 Método 1 para la esterilización de dispositivos médicos.
- Las toallas estériles de punto Polnynit PROSAT™ están debidamente envasadas para su uso en áreas estériles y son ideales para limpiar artículos antes de la limpieza de los espacios de paso y ambiental
Especificaciones
Toallita presaturada | |
23 cm | |
23 cm | |
Not Autoclavable | |
ISO Clase 4 | |
Single-use | |
Limpieza y barrido en entornos de salas limpias | |
1-ply | |
No estéril |
9 in | |
9 in | |
Poliéster | |
140 g/m2 | |
Tejido de piqué sin corrimiento | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | |
30 Wipes/Pouch, 30 Pouches/Cs. (Flat Stacked) | |
70% IPA, 30% agua desionizada Grado USP | |
USP |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.