Learn More
Contec™ Mopa QuickTask PROSAT™: presaturada con alcohol isopropílico al 70 % y agua desionizada al 30 %
Las mopas presaturadas con alcohol isopropílico de grado USP aseguran uniformidad entre operadores y eliminan la necesidad de llevar una solución de limpieza adicional y separar las mopas y los cubos en una habitación. Las mopas presaturadas permiten la aplicación específica de alcohol isopropílico en las superficies. Eliminan el riesgo de derrames de líquidos inflamables y reducen el uso de alcohol isopropílico y los COV.
305.00€ - 362.00€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 16 in |
---|---|
Longitud (métrico) | 41 cm |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Anchura (métrico) | 13 cm |
Anchura (imperial) | 5 in |
Código de producto | Marca | Modelo | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17800194
|
Contec™
PSTA0022-BPR |
PSTA0022, irradiado | Estéril |
362.00€
paquete de 30 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17810194
|
Contec™
PSTA0021-BPR |
PSTA0021 | No estéril |
305.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El sistema de limpieza PROSAT™ QuickTask™ proporciona una opción uniforme y cómoda cuando se utiliza alcohol isopropílico para limpiar o eliminar residuos. Cada mopa está presaturada con una cantidad regular de alcohol isopropílico de grado USP del 70 %, lo que elimina la necesidad de accesorios adicionales como sistemas de cestillo o escurridores. Estas mopas están empaquetadas en una práctica bolsa fácil de abrir. El sistema tiene una cara de 100 % poliéster y genera bajos niveles de partículas y fibras. Usar esta mopa con la estructura QuickTask™ y el mango QuickConnect™ la convierte en una alternativa ergonómica a limpiarse las manos con toallitas presaturadas con alcohol isopropílico. Este sistema es ideal para enjuagar después de aplicar desinfectantes en techos, paredes y suelos, o para eliminar residuos secos de las superficies. El sistema de limpieza PROSAT QuickTask™ está disponible irradiado para su uso en salas limpias de grado B a D.
Mopa presaturada QuickTask™ con alcohol isopropílico
- Los recambios de mopa recubiertos 100 % de poliéster de 2 capas liberan niveles bajos de partículas y fibras
- Disponible irradiado, lo que lo hace ideal para su uso en salas limpias de grado B
- El envase es una práctica bolsa fácil de abrir
- El pequeño número de mopas por envase limita el exceso de residuos, lo que lo hace ideal para entornos más pequeños
Empaquetado:
Empaquetado en bolsas exteriores de polietileno para simplificar la transferencia de productos.
Especificaciones
16 in | |
No esterilizable en autoclave | |
5 in | |
No |
41 cm | |
13 cm | |
Un solo uso | |
Poliéster |
Seguridad y manipulación
- Contec IPA Wipes
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Propan-2-ol