Learn More
Contec PROSAT ReFIBE Wipes
Presaturated wipes manufactured from 100% recyled knitted polyester cleanroom wipes.
468.00€ - 908.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Wipes |
---|---|
Material | Poliéster |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Peso base | 124 gsm |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17846693
|
Contec
PSRF99-BPR |
9 in | 9 in | No estéril |
468.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17836693
|
Contec
PSRF99IR-BPR |
9 in | 9 in | Estéril |
687.00€
paquete de 600 |
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17856693
|
Contec
PSRF1212IR-BPR |
12 in | 12 in | Estéril |
908.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17817244
|
Contec
PSRF1212-BPR |
12 in | 12 in | No estéril |
595.00€
paquete de 400 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- 100% knitted laundered recycled polyester provides low levels of particles and fibres. It's abrasion and chemical resistant. It is a soft textured wipe that cleans sufaces without scratching them.
- Manufactured from 100% recycled plastic diverts plastic from oceans and landfill. Helps organization reduce its environmental impact and meet its sustainability goals.
- Presaturated wipes reduce solvent usage and VOC emissions. They also ensure consistent saturation of each wipe independent of the operator.
- Reseable pouch maintains satuation levels throughout use and makes wipe removal easy.
- Laser cut sealed edges seal fibers at wipes edge reducing shedding. They are also suitable for use in high grade cleanrooms.
- Validated sterile to a SAL of 10-6 suitable for use in the highest grade cleanrooms.
Especificaciones
Wipes | |
Not Autoclavable | |
Single-use |
Poliéster | |
124 gsm |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.