Learn More
Contec™ Toallas estériles con baja concentración de endotoxinas PROSAT™
BIOPHARMA
Made from 100% knitted polyester Polynit Heatseal and presaturated with a blend of 70% IPA and the highest grade distilled Water for Injection (WFI). PROSAT™ Sterile Low Endotoxin Wipes are low in particles and fibers for ideal usage in product contact areas. Each batch of wipes has a guaranteed endotoxin level of less than <1EU per device.
Marca:  Contec™ PSWE0003-BPR
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17274533
  • 1285.00€ / paquete de 300
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Las toallitas PROSAT™ Sterile™ Polynit Heatseal LE están fabricadas con poliéster tejido 100 % Polynit Heatseal y presaturadas con una mezcla de 70 % de isopropanol y 30 % de agua para inyección (WFI). Cada lote se somete a pruebas antes de su comercialización y se certifica su bajo nivel de endotoxinas a menos de <1EU/toallita. La toallita de borde sellado produce niveles muy bajos de partículas y fibras y es ideal para su uso en superficies en contacto con el producto. Cada bolsa resellable contiene un pequeño número de toallitas, lo que elimina cualquier desperdicio al final de la sesión. Cada bolsa está embolsada individualmente para facilitar la entrada en la sala estéril. Las toallitas presaturadas proporcionan muchas ventajas, como el control de los disolventes, la reducción de los compuestos orgánicos volátiles (COV) y un mayor control y repetibilidad del proceso. La bolsa resellable reduce los residuos. Las toallitas PROSAT Sterile Polynit Heatseal LE están validadas como estériles y son adecuadas para su uso en salas asépticas y en las salas limpias farmacéuticas más críticas. Características y ventajas * Recomendadas para entornos de Grado A/B o ISO clase 3-8 - zonas de contacto con el producto * El tejido de poliéster 100 % da lugar a niveles muy bajos de partículas y fibras * Los bordes sellados con láser reducen la generación de fibras desde el borde de la toallita * Los niveles de endotoxinas garantizados de <1 EU/dispositivo las hacen ideales para las superficies de contacto con el producto * Pequeño número de toallitas por bolsa resellable para eliminar los residuos * Ocupa poco espacio, por lo que son ideales para utilizar con sistemas de aislamiento y RAB * Las toallitas presaturadas reducen las emisiones de COV y el uso de disolventes * La bolsa resellable preserva los niveles de limpieza y saturación de disolventes
Especificaciones
Especificaciones
Pre-saturated Cleanroom Wipe
30 cm
30 cm
Not Autoclavable
Punto interlock sin corrimiento
30 x 30 cm (12 x 12 in)
10 toallitas/bolsa, en tres bolsas
70% IPA/ 30% Agua DI, grado USP
12 in
12 in
Poliéster
140 gsm
Single-use
Salas Blancas Farmacéuticas más Críticas
2-ply
Estéril
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.