Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 azul
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- Prendas de protección química, categoría III, tipos 5 y 6
- EN 1073-2 (protección contra la contaminación radioactiva)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
- Costuras externas
- Cremallera de nailon con solapa
- Disponible en azul en tallas de S a XXXL (prenda también disponible en blanco).
- Capucha de 2 piezas.
- Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | S |
Material | Tela de SMS |
Color | Azul |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |
Tipo de costura | Cosido |
Clase de protección | Categoría III, Tipos 5 y 6 |
Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.
Título del producto
DuPont™ ProShield™ 20 azul >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido