Learn More
Thermo Scientific™ Ensayo de microplaca (E. coli productora de toxina Shiga) ProSpecT™ STEC
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
Descripción
Detecte rápidamente Escherichia coli productora de la toxina Shiga en muestras frescas o conservadas utilizando el ensayo de microplaca Thermo Scientific™ ProSpecT™ para STEC (E. coli productora de toxina Shiga).
Gestione sus recursos, aumente la productividad y mejore la eficiencia del flujo de trabajo con este inmunoensayo enzimático cualitativo y directo para la detección de Escherichia coli productora de toxina Shiga. Combina una sensibilidad y especificidad excelentes, un procedimiento común sin intervalo indeterminado y más opciones de transporte de muestras flexibles.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
- Excelente rendimiento clínico
- Opción de transporte Cary Blair que ahorra un paso de dilución
- Resultados en 100 minutos
- Incubación a temperatura ambiente
- Negativos realmente incoloros
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Ensayo de microplaca ProSpecT STEC («E. coli» productora de toxina Shiga) |
| Analitos detectables | «E. coli» productora de la toxina Shiga 1 y 2 |
| Tipo de muestra | Heces humanas |
| Tipo | Kit de pruebas de E. coli |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de inmunoensayo enzimático |
| Incluye | Pipetas de transferencia, soporte y cubierta para tiras de microplaca, microplaca (8 pocillos/tira), conjugado de enzimas, control positivo, control negativo, diluyente de muestras, tampón de lavado, sustrato de color, solución de parada y tarjeta de procedimiento |
| Cantidad | Kit para 96 pruebas |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.