Learn More
Sartorius Prospenser Bottle-Top Dispenser
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,10 mL
0,25 ml
0,50 mL
1 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Alta resistencia química y térmica debido al pistón cerámico, al cilindro de vidrio y a las piezas fluoroplásticas altamente resistentes
- La configuración gradual de volumen garantiza resultados precisos y repetibles
- Funcionamiento suave y ligero
- Tubo de aspiración fácil de acoplar con conexión roscada segura
- Válvulas reemplazables por el usuario
- Totalmente esterilizable en autoclave
Especificaciones
- Esterilizables en autoclave: Totalmente esterilizable en autoclave (121°C, 20 min, 1 bar/100 kPa)
- Conexión de frasco roscada: A32
- Longitud: 143 mm (5 ml)
- Adaptadores para frascos incluidos: A28, S40, A45
- Peso: 200 g (5 ml)
Materiales
- Pistón: Cerámica AI2O3 de alta pureza (99,7 %)
- Cilindro: Vidrio de borosilicato 3.3
- Bloque de válvulas: Halar* (ECTFE)
- Bola de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
- Asiento de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
- Muelle de válvula: Hastelloy (99,7 %)
Almacenamiento
Almacenar entre 0 ° y 40 °C
Garantía
Dos años
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo | 360° Rotating Dispensing Head |
| Tipo de producto | Dispensador para parte superior de frasco Seripettor |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Gray and White |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volumen (métrico) | De 1 a 5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensing |
| Incluye | Adaptadores para frascos A28, S40, A45 |
| Incrementos | 0,10 mL |
| Precisión | 0.60% |
| Mostrar más |