Learn More
Sartorius Dispensador de parte superior de frascos Prospenser Plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15785595 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,10 mL
0,25 ml
0,5 ml
1,0 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15785595
Marca: Sartorius LH723075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispensadores de parte superior de frasco de alta calidad con resistencia química superior. El dispensador para frascos Sartorius Prospenser Plus es seguro, cómodo y personalizable, lo que lo hace ideal para una amplia gama de necesidades de dispensación.
  • Alta resistencia química y térmica debido al pistón cerámico, al cilindro de vidrio y a las piezas fluoroplásticas altamente resistentes
  • La configuración gradual de volumen garantiza resultados precisos y repetibles
  • Funcionamiento suave y ligero
  • Tubo de aspiración fácil de acoplar con conexión roscada segura
  • El sistema de recirculación de medios permite recuperar medios no utilizados y devolverlos al frasco
  • Cabezal dispensador giratorio - 360°
  • Conector universal en la parte posterior de la unidad para el secado de tubos y filtros
  • Válvulas reemplazables por el usuario
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Intervalo de volumen de 0,2 l a 60 ml
Especificaciones
  • Esterilizables en autoclave: Totalmente esterilizable en autoclave (121 °C, 20 mín., 1 bar/100 kPa)
  • Conexión de frasco roscada: A45
  • Longitud: 173 mm (5ml)
  • Adaptadores para frascos incluidos: A32, A38, S40
  • Peso: 388 g (5 ml)
Sector de materiales
  • Pistón: Cerámica AI2O3- de pureza alta (99,7 %)
  • Cilindro: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Bloque de válvulas: Halar* (ECTFE)
  • Bola de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Asiento de válvula: Vidrio de borosilicato 3.3
  • Muelle de válvula: Hastelloy (99,7 %)
Almacenamiento
Almacenar entre 0 ° y 40 °C
Garantía
Dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Ángulo 360° Rotating Dispensing Head
Tipo de producto Dispensador para parte superior de frascos Propenser Plus
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Gray and White
Material Borosilicate Glass
Volumen (métrico) De 10 a 60 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensing
Incluye Adaptadores para frascos A32, A38, S40
Incrementos 1,0 mL
Precisión 0.60%
Reproducibilidad 0.20%
máx. (imperial) 39.2°F to 122°F
Temperatura (métrico) 4°C to 50°C
Garantía 2 años
Longitud (métrico) 175 mm, (5 ml)