Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para LC ProSwift™ SAX-1S
Para una separación y una purificación rápidas de proteínas con alta resolución mediante intercambio de iones con la fase estacionaria de aminas cuaternarias, utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S.
900.00€ - 1319.52€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Longitud (métrico) | 50 mm |
Tamaño de partículas | Monolito |
pH | De 2 a 12 |
Tamaño de poro | Monolito |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11341873
|
Thermo Scientific™
064293 |
4,6 mm |
1319.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11361903
|
Thermo Scientific™
068459 |
1 mm | N/A | ||||||
Descripción
Purifique rápidamente proteínas mediante intercambio de iones con la fase estacionaria de aminas cuaternarias de las columnas para LC Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S. Estas columnas de intercambio de iones monolíticas proporcionan la excepcional potencia de resolución de los medios no porosos, junto con la gran capacidad de los medios porosos convencionales. Ofrecen excelentes separaciones utilizando gradientes rápidos a bajas y altas velocidades de caudal que mejoran la productividad. Estas columnas duraderas y resistentes presentan estabilidad y reproducibilidad incluso después de cientos de ciclos.
- Disponibles en formato de 4,6 × 50 mm para separaciones biomoleculares o 1,0 × 50 mm para separaciones biomoleculares microanalíticas de gran resolución
- Gran capacidad de carga
- Análisis rápido
- Amplia gama de caudales operativos
- Excelente estabilidad en un amplio intervalo de pH
- Extraordinaria reproducibilidad y resistencia
- Alto rendimiento y productividad mejorada
Especificaciones
Columna de análisis | |
Monolito | |
Monolito | |
Amina cuaternaria | |
Polímero monolito | |
Intercambio iónico |
50 mm | |
De 2 a 12 | |
70°C | |
Monolito | |
Intercambio iónico | |
Columna de análisis |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.