Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cóctel II inhibidor de proteasa
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64963.LQ
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Inhibe el aspártico, la cisteína, la serina y las metaloproteasas, así como las aminopeptidasas
- Recomendado para su uso con extractos de células bacterianas
Especificaciones
Blanco | |
Sensible al aire | |
Liofilizado | |
1 unidades |
Cóctel inhibidor de proteasa | |
De -30 °C a -10 °C | |
Inhibe el aspártico, la cisteína, la serina y las metaloproteasas, así como las aminopeptidasas Recomendado para su uso con extractos de células bacterianas |
Seguridad y manipulación
- Protease Inhibitor Cocktail II
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine disodium salt, dihydrate, 4-(2-aminoethyl)-benzenes
RUO - Para uso exclusivo en investigación