Learn More
Thermo Scientific™ Cócteles inhibidores de proteasas
Código de producto. 10658304 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
Tipo de producto:
Cóctel inhibidor de proteasa, sin EDTA
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. 10658304
Marca: Thermo Scientific™ 78415
Proteja su muestra de la degradación proteolítica durante la lisis celular con estos cócteles inhibidores de proteasa de amplio espectro.
Proporcione una protección de amplio espectro contra la degradación proteolítica en los procedimientos de lisis celular con los cócteles inhibidores de proteasa Thermo Scientific™.
Formulaciones listas para utilizar que inhiben las principales proteasas serina, cisteína y calpaína causantes de la degradación general de las proteínas de extractos celulares. También actúan inhibiendo las metaloproteasas. Estas formulaciones sin EDTA son perfectas para preparar muestras que deben analizarse en electroforesis 2D en gel. Soluciones líquidas (100X) estables en refrigerador y fáciles de utilizar: basta con añadir el volumen apropiado de cóctel a la muestra (10 μl por ml de extracto celular) y continuar con el procedimiento. El inhibidor de proteasa se puede utilizar con células y tejidos de animales, bacterias, plantas y levaduras.
Características destacadas:
  • Cóctel líquido (100X) listo para utilizar
  • Disponible como EDTA (en un vial independiente) o como formulación libre de EDTA
  • Eficaz para suprimir la actividad proteólica en reactivos de lisis celular basados en detergente
  • Sin pérdida espacio valioso en el congelador; cócteles estables a 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Componentes en DMSO patentados
Tipo de producto Cóctel inhibidor de proteasa, sin EDTA
Formulario Líquido
Suficiente para 100 ml de muestra
Cantidad 1 ml
Composición Formulación exclusiva