Learn More
3M™ Protective Coverall 4520CS
Catalog Number 15710068
91.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
The 3M™ Protective Coverall 4520CS is made with the latest lightweight and breathable SMMMS material technology and is a PPE Directive Category III, Type 5/6 protective garment.
  • Tecnología de materiales transpirables para reducir el estrés por calor y mejorar la comodidad del usuario durante todo el día
  • Extremadamente ligero en comparación con muchos monos certificados disponibles en el mercado
  • Collar estándar para usar con equipo respiratorio o donde se recomiende una capucha
  • Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
  • Cremallera de 2 vías con solapa para mayor comodidad y protección adicional
  • Tratamiento antiestático EM 1149 para reducir la carga estática
  • Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño Medio
Material Base de SMS
Color Blanco
Estilo de cintura Elástico
Estilo de manguito Tejido
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías
Tipo de costura Con costura doble
Certificaciones/conformidad CE Categoría III, EN 1073-2 Contaminación radioactiva de partículas, EN 1149-5 - Propiedades electrostáticas, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, salpicadura de líquido, EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5, polvos peligrosos