Learn More
3M™ Protective Coverall 4520CS
91.15 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Tecnología de materiales transpirables para reducir el estrés por calor y mejorar la comodidad del usuario durante todo el día
- Fabricada con SMMMS muy transpirable no tejido para una liberación eficaz de calor corporal y humedad y reducción del estrés por calor
- Collar estándar para usar con equipo respiratorio o donde se recomiende una capucha
- Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
- El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
- Resistencia a partículas nucleares EN 1073-2
- Puños de punto para una colocación suave y segura en el brazo
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | 2XL |
Material | Base de SMS |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de manguito | Tejido |
Tipo de tapón | Cremallera de 2 vías |
Tipo de costura | Con costura doble |
Certificaciones/conformidad | CE Categoría III, EN 1073-2 Contaminación radioactiva de partículas, EN 1149-5 - Propiedades electrostáticas, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, salpicadura de líquido, EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5, polvos peligrosos |