Learn More
Mutexil™ Fundas protectoras cubrezapatos
Click to view available options
Tipo de producto:
Cubrezapatos
Cubrezapatos de visitantes de CPE
Protectores para zapatos adhesivos
Color:
Azul
Blanco
Transparente
Tamaño:
2XL
Universal
Universales:
XL
Tamaño de la unidad:
25 pares
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 300
Descripción
- Varios tamaños y colores
- Estilos según necesidades
- Según las nuevas normas EN ISO 20345 y EN ISO 20347
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Longitud (métrico) | 420 mm |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño | 2XL |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Peso (métrico) | 35 g |
| Anchura (métrico) | 185 mm |
| Cantidad de embalaje | 300/paq. |
| Grosor | 25 μm |
| Resistente a | Agua |
| Mostrar más |