Learn More
Mutexil™ Fundas protectoras cubrezapatos
Click to view available options
Tipo de producto:
Cubrezapatos
Cubrezapatos de visitantes de CPE
Protectores para zapatos adhesivos
Color:
Azul
Blanco
Transparente
Tamaño:
2XL
Universal
Universales:
XL
Tamaño de la unidad:
25 pares
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 300
Descripción
- Varios tamaños y colores
- Estilos según necesidades
- Según las nuevas normas EN ISO 20345 y EN ISO 20347
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Material | Tyvek™ |
| Tipo de costura | Soldado |
| Tamaño | Universal |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Anchura (métrico) | 450 mm |
| Desechables | Sí |
| Cantidad de embalaje | 1000/paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |