Learn More
Novex™ Protein A - Sepharose™ 4B
Código de producto. p-7076184
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
Código de producto. 10727673
Marca: Novex™ 101041
Proteína A, Sepharose™ 4B
Este producto se prepara mediante el acoplamiento covalente de la cepa Cowan 1 de Staph. aureus, rica en proteína A, a Sepharose™ 4B altamente purificada (>98 % por SDS-PAGE).
Este producto se suministra como una suspensión al 50 % compuesta por proteína A-Sepharose™ 4B y PBS (solución salina con tampón y fosfato de 10 mm, pH 7,4, que contiene 0,1 % de Proclin).
Aplicaciones: Purificación por afinidad de inmunoglobulina, inmunoprecipitación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Proteína A
Línea de productos Sepharose
Tipo de columna Afinidad
Fase estacionaria Proteína A
Contenido y almacenamiento Este producto se suministra como una suspensión del 50 % (5 ml de proteína A-Sepharose™ 4B + 5 ml de PBS) Hielo húmedo
Cantidad 5 ml
Formulario Suspensión
compliance-icons
Nombre del producto
  • Protein A - Sepharose 4B
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Proclin