Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
361.00€ - 2115.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Material | Polypropylene |
Esterilidad | No estéril |
RCF máx. | 6000 x g |
Color de pocillo | Incolora |
Código de producto | Marca | Color | N.° de pocillos | Volumen del pocillo (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | N.° de pocillos | Volumen del pocillo (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10574073
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030504119 |
Amarillo | 96 | 500 μl | 5 Bags x 8 Plates |
784.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10367133
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030508106 |
Blanco | 96 | 500 μl | 10 Bags x 12 Plates |
2115.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10709263
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030504208 |
Blanco, White | 96 | 1000 μl | 5 bolsas x 4 placas |
361.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10215373
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030508203 |
Blanco, Clear Bottom | 96 | 1000 μl | 10 Bags x 8 Plates |
1345.36€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11518643
![]() ![]() |
Eppendorf™
0030504305 |
Blanco | 96 | 2000 μl | 5 Bags x 4 Plates |
424.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
Descripción
- Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
- High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
- RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
- Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.
Especificaciones
Autoclavable | |
No estéril | |
Incolora |
Polypropylene | |
6000 x g |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates