Learn More
Eppendorf™ Tubos para proteína LoBind™
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
Marca: Eppendorf™ 0030122216
100.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24317" para aplicar la oferta.
Descripción
- El material Eppendorf™ LoBind™ garantiza una recuperación de muestras optimizada para mejorar los resultados de los ensayos
- Sin revestimiento de superficie (p. ej., silicona) para minimizar el riesgo de interferencia de la muestra
- Grado de pureza y limpieza de PCR certificado por lotes: sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR
- Disponible en formatos de placas de tubo, microplaca y pocillos profundos para facilitar el escalado
- Sellado preciso de la tapa para minimizar la evaporación
Especificaciones
HDPE | |
Incolora | |
Sí | |
200 Pk. | |
No estéril | |
Limpio para PCR | |
Tapón de rosca | |
Sí | |
19,500 x g |
Gris | |
15 ml | |
Polipropileno | |
Bolsa | |
Esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
Sí | |
Microcentrifuge Tube (PCR Clean, Protein LoBind) | |
PCR Clean (Non-sterile) |