Descripción
- El material Eppendorf™ LoBind™ garantiza una recuperación de muestras optimizada para mejorar los resultados de los ensayos
- Sin revestimiento de superficie (p. ej., silicona) para minimizar el riesgo de interferencia de la muestra
- Grado de pureza y limpieza de PCR certificado por lotes: sin ADN humano, ADNasa, ARNasa ni inhibidores de PCR
- Disponible en formatos de placas de tubo, microplaca y pocillos profundos para facilitar el escalado
- Sellado preciso de la tapa para minimizar la evaporación
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | HDPE |
| Color del tapón | Gris |
| Color | Incolora |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 200 Pk. |
| Envase | Bolsa |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |