Learn More
Cytiva Marcadores de peso molecular de péptidos y proteínas
Código de producto. p-3667607 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Marcadores de peso molecular de péptidos y proteínas
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10606515
Marca: Cytiva 17044601
Edge
Procese estos marcadores para determinar con precisión el peso molecular de muestras de proteínas no caracterizadas. Los marcadores de peso molecular de péptidos y proteínas Cytiva Life Sciences™ funcionan mediante la comparación de sustancias desconocidas con patrones cuidadosamente seleccionados.
  • Obtenga bandas claras y nítidas para medir fácilmente las distancias de migración
  • Las bandas se pueden visualizar utilizando Coomassie™ Brilliant Blue o la tinción con plata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de marcadores LMW-SDS
Color Blanco
Tipo de producto Marcadores de peso molecular de péptidos y proteínas
Formulario Sólido
Para utilizar con (aplicación) Determinaciones de peso molecular por electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) en geles homogéneos o en gradientes.
Contenido del kit Fosforilasa B: 67 μg, 97 000 (Mr), músculo de conejo (origen), albúmina: 83 μg, 66 000 (Mr), suero bovino (origen), ovoalbúmina: 147 μg, 45 000 (Mr), clara de huevo de gallina (origen), anhidrasa carbónica
Peso molecular Mr 14 000
Cantidad 10 viales
Requisitos de almacenamiento Los viales sin abrir deben almacenarse a 4 °C