Learn More
Cytiva Sistemas de cromatografía Protein Prep para ӒKTA ™
El filtro de jeringa Protein Prep que contiene la membrana de celulosa regenerada es la mejor opción para la filtración antes de la cromatografía con sistemas ӒKTA ™.
Marca: Cytiva 10463113
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
0,45 μm | |
150 piezas | |
13 mm |
Título del producto
Cytiva Sistemas de cromatografía Protein Prep para ӒKTA ™ > Diámetro métrico: 13 mm, tamaño del poro: 0,45 μm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido