Learn More
Thermo Scientific™ Proteinasa K, recombinante, calidad para PCR
Código de producto. 11501515 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 5
Código de producto. 11501515
Marca: Thermo Scientific™ EO0492
Degrade las proteínas incluso en presencia de detergentes con proteinasa K, una proteasa endolítica de amplia gama que se utiliza para la digestión de proteínas en preparaciones de ácidos nucleicos.
Proteinase K es una proteasa endolítica que disocia los enlaces peptídicos de los lados carboxílicos de los aminoácidos hidrofóbicos, aromáticos o alifáticos. La proteinasa K se clasifica como una serín proteasa. El péptido más pequeño que puede hidrolizar esta enzima es un tetrapéptido.
Características destacadas
  • Solución lista para su uso
  • Activa en una amplia selección de condiciones de reacción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración De 600 a 1000 U/ml, de 14 a 22 mg/ml
Cantidad 5 x 1 ml
Tipo de producto Proteinase K
Formulario Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Proteinase K
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.,En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.,En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.,Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Proteinase, tritirachium album serine